Documenti fondamentali
GF87105012
Brass alloy, Cu70Zn30
25m wire, 0.6mm diameter, as drawn
Sinonimo/i:
CU085300
About This Item
Codice UNSPSC:
30102010
NACRES:
NA.23
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 871-050-12
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)