Documenti fondamentali
GF86909787
Polyvinylfluoride
(PVF), film, thickness 0.013 mm, L 0.5 m, coil width 300 mm
Sinonimo/i:
FV331013
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 869-097-87
Lunghezza
0.5 m
Largh. bobina
300 mm
Spessore
0.013 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)