GF86772202
Silicon
powder, 45 max. part. size (micron), weight 20 g, high purity 99.998%
Sinonimo/i:
SI006030
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.998%
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 867-722-02
Peso
20 g
Dimens. max. particelle
45 (micron)
P. eboll.
2355 °C (lit.)
Punto di fusione
1410 °C (lit.)
Densità
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Si]
InChI
1S/Si
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)