Documenti fondamentali
GF86608660
Brass alloy, Cu63Zn37
foil, 25 x 25mm, 0.008mm thickness, hard, light tight (lt)
Sinonimo/i:
CU020205
About This Item
Codice UNSPSC:
30102010
NACRES:
NA.23
Descrizione
light tight (lt)
Forma fisica
foil (hard
hard)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 866-086-60
Misura × spessore
25 mm × 25 mm × 0.008 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)