GF86487902
Invar® - Controlled Expansion Alloy, Fe64Ni36
foil, 25mm disks, 0.0125mm thickness
Sinonimo/i:
FE020215
About This Item
Forma fisica
foil (disks)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 864-879-02
Misura × spessore
25 mm × 0.0125 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)