Key Documents
GF86468495
Polyetheretherketone, 30% Glass Fiber Reinforced
(PEEK - 30% GFR), granule, 6 mm nominal granule size, weight 50 g, condition high viscosity
Sinonimo/i:
EK326300
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
granular
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 864-684-95
Peso
50 g
Dimensione nominale granuli
6 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)