Documenti fondamentali
GF86347682
Fecralloy - Iron-Chromium, Fe72.8Cr22Al5Y0.1Zr0.1
100mm tube, 15mm outside diameter, 1.5mm wall thickness, 12mm inside diameter
Sinonimo/i:
FE087500
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 863-476-82
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)