Documenti fondamentali
GF86204189
Aluminum-silicon alloy, Al99Si1
100m wire, 0.05mm diameter, hard
Sinonimo/i:
AL055130
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 862-041-89
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)