Documenti fondamentali
GF85916795
Silicone Elastomer
film, thickness 0.125 mm, size 148 × 200 mm, specification usp class vi
Sinonimo/i:
SI301126
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 859-167-95
Misura
148 × 200 mm
Spessore
0.125 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)