Key Documents
GF84350921
Gold-germanium eutectic alloy, Au88Ge12
foil, 2m coil, 1mm coil width, 0.025mm thickness
Sinonimo/i:
AU040250
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil (coil)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 843-509-21
Lungh. × largh. × spess.
2 m × 1 mm × 0.025 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)