GF83695067
Molybdenum high temperature alloy tzm, Mo99Ti0.5Zr0.1
rod, 100mm x 10.0mm diameter
Sinonimo/i:
MO017920
About This Item
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 836-950-67
L × diam.
100 mm × 10.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)