Documenti fondamentali
GF83363665
Polyamide - Nylon 11
(PA 11), rod, diam. 55 mm, L 1000 mm, grade rilsan bmn tld
Sinonimo/i:
AM337930
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 833-636-65
Lunghezza
1000 mm
Diametro
55 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)