Key Documents
GF83274150
Platinum-rhodium alloy, Pt60Rh40
0.1m wire, 0.5mm diameter, as drawn
Sinonimo/i:
PT285150
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 832-741-50
L × diam.
0.1 m × 0.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)