Key Documents
GF83032703
Constantan - resistance alloy, Cu55Ni45
10m wire, 0.05mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
CU045120
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 830-327-03
L × diam.
10 m × 0.05 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)