Key Documents
GF82875369
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
foil, 150 x 150mm, 0.20mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
FE040280
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil (annealed)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 828-753-69
Misura × spessore
150 mm × 150 mm × 0.20 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)