Key Documents
GF82566535
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
insulated wire, 5m length, 0.05mm conductor diameter, 0.005mm insulation thickness, polyurethane insulation
Sinonimo/i:
NI095821
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Descrizione
polyurethane insulation
thermocouple wire
Forma fisica
wire (insulated)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 825-665-35
Spessore isolante
0.005 mm
Lungh. filo × diam.
5 m × 0.05 mm , conductor diameter
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Applicazioni
may be used as one component of a thermocouple
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)