Documenti fondamentali
GF82140353
Platinum-rhodium alloy, Pt87Rh13
5m wire, 0.05mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
PT035150
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 821-403-53
L × diam.
5 m × 0.05 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)