GF81987711
Cobalt/Chromium/Tungsten/Nickel/Iron/Manganese
rod, Co50%/Cr20%/W 15%/Ni10%/Fe 3%/Mn 2%, 9.8 mm diameter, length 500 mm
Sinonimo/i:
CN017920
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 819-877-11
Lunghezza
500 mm
Diametro
9.8 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF81987711-1EA | 4061821152053 |