Documenti fondamentali
GF81957381
Nickel/Cobalt
powder, Ni97%/Co 3%, 50 mean particle size (micron), condition gas atomized, weight 50 g
Sinonimo/i:
NE296011
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 819-573-81
Peso
50 g
Dimens. media particelle
50 (micron)
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)