GF81896248
Tantalum-tungsten alloy, Ta90W10
200mm rod, 5.0mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
TA037920
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 818-962-48
L × diam.
200 mm × 5.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF81896248-2EA | 4061829977511 |
GF81896248-1EA | 4061825453347 |