GF81269006
Invar® - Controlled Expansion Alloy, Fe64Ni36
100mm rod, 3.2mm diameter
Sinonimo/i:
FE027905
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 812-690-06
L × diam.
100 mm × 3.2 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF81269006-10EA | 4061829926984 |
GF81269006-1EA | 4061825452999 |
GF81269006-20EA | 4061829989033 |
GF81269006-2EA | 4061829957629 |
GF81269006-5EA | 4061831008005 |