GF81228832
Iron-Nickel alloy, Fe55Ni45
1000mm rod, 6.0mm diameter
Sinonimo/i:
FE187910
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 812-288-32
L × diam.
1000 mm × 6.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF81228832-1EA | 4061825452975 |
GF81228832-2EA | 4061829977467 |