Documenti fondamentali
GF81032712
Gold-iron alloy, Au99.93Fe0.07
0.1m wire, 0.050mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
AU075150
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 810-327-12
L × diam.
0.1 m × 0.050 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)