GF80889092
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), film, thickness 0.3 mm, L 0.5 m
Sinonimo/i:
FP301375
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 808-890-92
Lunghezza
0.5 m
Spessore
0.3 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)