GF80440477
Lead
foil, 10mm disks, thickness 0.05mm, 99.99+%
Sinonimo/i:
Lead, PB000190
About This Item
Saggio
99.99%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 804-404-77
Resistività
20.65 μΩ-cm
diam. × spessore
10 mm × 0.05 mm
P. ebollizione
1740 °C (lit.)
Punto di fusione
327.4 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Pb]
InChI
1S/Pb
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Organi bersaglio
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)