Key Documents
GF80317201
Aluminum nitride
powder, 50 max. part. size (micron), weight 200 g, purity 99%
Sinonimo/i:
AL526020
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Saggio
99%
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 803-172-01
Peso
200 g
Dimens. max. particelle
50 (micron)
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)