Key Documents
GF80294205
Polypropylene
(PP), film, thickness 0.5 mm, size 300 × 300 mm, condition copolymer
Sinonimo/i:
PP301440
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 802-942-05
Misura
300 × 300 mm
Spessore
0.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)