GF79949255
Yttrium
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.025mm, as rolled, 99%
Sinonimo/i:
Yttrium, Y 000200
About This Item
Saggio
99%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 799-492-55
Resistività
57 μΩ-cm, 20°C
Misura × spessore
25 x 25 mm × 0.025 mm
P. ebollizione
3338 °C (lit.)
Punto di fusione
1522 °C (lit.)
Densità
4.469 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Y]
InChI
1S/Y
VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)