Documenti fondamentali
GF78494620
Aluminum-silicon alloy, Al99Si1
foil, 50 x 50mm, 2.0mm thickness, as rolled, 99.998%
Sinonimo/i:
AL050600
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Saggio
99.998% (high purity)
Forma fisica
foil (as rolled)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 784-946-20
Misura × spessore
50 mm × 50 mm × 2.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)