Key Documents
GF78218714
Stainless steel - AISI 304l
wire, Fe/Cr18%/Ni10%, 0.6 mm diameter, length 100 m, temper annealed
Sinonimo/i:
FA145120
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 782-187-14
Lunghezza
100 m
Diametro
0.6 mm