Key Documents
GF77801676
Constantan- resistance alloy
foil, thickness 0.005 mm, Cu55%/Ni45%, size 100 × 100 mm, temper as rolled
Sinonimo/i:
CU040200
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 778-016-76
Misura
100 × 100 mm
Spessore
0.005 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)