GF77527750
Tantalum-tungsten alloy, Ta90W10
foil, 100 x 100mm, 0.50mm thickness
Sinonimo/i:
TA030490
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 775-277-50
Misura × spessore
100 mm × 100 mm × 0.50 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF77527750-1EA | 4061825444246 |