GF77502304
Phosphor bronze
foil, thickness 0.08 mm, Cu94%/Sn 6%, length 1 m, coil width 0.4 mm
Sinonimo/i:
CU050247
About This Item
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 775-023-04
Lunghezza
1 m
Largh. bobina
0.4 mm
Spessore
0.08 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)