GF76635344
Stainless steel - AISI 321
foil, thickness 0.25 mm, Fe/Cr18%/Ni 9%/Ti%, length 2 m, coil width 150 mm
Sinonimo/i:
FE210321
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 766-353-44
Lunghezza
2 m
Largh. bobina
150 mm
Spessore
0.25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF76635344-1EA | 4061821151414 |