GF76054530
Ytterbium
rod, 100mm, diameter 10.0mm, cast, 99%
Sinonimo/i:
Ytterbium, YB007920
About This Item
Saggio
99%
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 760-545-30
Resistività
28 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
100 mm × 10.0 mm
P. ebollizione
1196 °C (lit.)
Punto di fusione
824 °C (lit.)
Densità
6.54 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Yb]
InChI
1S/Yb
NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF76054530-1EA | 4061825372853 |