Documenti fondamentali
GF75012724
Aluminum/Silicon
rod, Al88%/Si12%, 10 mm diameter, length 1000 mm, condition extruded
Sinonimo/i:
AL137910
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 750-127-24
Lunghezza
1000 mm
Diametro
10 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)