Key Documents
GF75008156
Boron carbide
granule, 5 mm nominal granule size, weight 200 g
Sinonimo/i:
B 626300
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Forma fisica
granular
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 750-081-56
Peso
200 g
Dimensione nominale granuli
5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)