GF74346510
Polyamide - Nylon 6, 6
(PA 6,6), rod, diam. 1.6 mm, L 600 mm
Sinonimo/i:
AM327901
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 743-465-10
Lunghezza
600 mm
Diametro
1.6 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)