Key Documents
GF73626958
Quartz - fused
sheet, thickness 1.0 mm, size 25 × 25 mm, condition polished both sides
Sinonimo/i:
SI613100
About This Item
Codice UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 736-269-58
Misura
25 × 25 mm
Spessore
1.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)