GF73523842
Lead
foil, 100x100mm, thickness 1.0mm, as rolled, 99.5%
Sinonimo/i:
Lead, PB000413
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.5%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 735-238-42
Resistività
20.65 μΩ-cm
Misura × spessore
100x100 mm × 1.0 mm
P. ebollizione
1740 °C (lit.)
Punto di fusione
327.4 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Pb]
InChI
1S/Pb
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Organi bersaglio
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF73523842-1EA | 4061825366036 |
GF73523842-2EA | 4061829490430 |
GF73523842-10EA | 4061829450755 |
GF73523842-20EA | 4061829530846 |
GF73523842-5EA | 4061829552121 |