GF73501859
Niobium
wire reel, 1m, diameter 1.0mm, annealed, 99.9%
Sinonimo/i:
Niobium, NB005130, Columbium
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.9%
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 735-018-59
Resistività
13-16 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
1 m × 1 mm
P. eboll.
4742 °C (lit.)
Punto di fusione
2468 °C (lit.)
Densità
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Nb]
InChI
1S/Nb
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N