Key Documents
GF73434540
Aluminum-magnesium-silicon alloy, Al98Mg1Si0.6
20m wire, 0.05mm diameter, as drawn
Sinonimo/i:
AL035130
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 734-345-40
L × diam.
20 m × 0.05 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)