Key Documents
GF73369783
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
100mm tube, 0.8mm outside diameter, 0.15mm wall thickness, 0.5mm inside diameter, hard
Sinonimo/i:
FE227200
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 733-697-83
L × spess. parete
100 mm × 0.15 mm
D.E. × D.I.
0.8 mm × 0.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)