GF73293172
Aluminum-silicon alloy, Al99Si1
5m wire, 0.5mm diameter, hard
Sinonimo/i:
AL055160
About This Item
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 732-931-72
L × diam.
5 m × 0.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)