Documenti fondamentali
GF73251402
Stainless steel - AISI 304
foil, Fe/Cr18%/Ni10%, thickness 0.1 mm, size 100 × 100 mm, temper hard
Sinonimo/i:
FE220271
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 732-514-02
Misura
100 × 100 mm
Spessore
0.1 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)