Key Documents
GF72380291
Invar® - Controlled Expansion Alloy, Fe64Ni36
200mm rod, 6.35mm diameter
Sinonimo/i:
FE027910
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 723-802-91
L × diam.
200 mm × 6.35 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)