GF72140969
Permendur 49 alloy, Co49Fe49V2
sheet, 100 x 100mm, 0.50mm thickness, as rolled
Sinonimo/i:
CO153050
About This Item
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 721-409-69
Misura × spessore
100x100 mm × 0.50 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)