Key Documents
GF71755533
Invar® - Controlled Expansion Alloy, Fe64Ni36
foil, 40 x 100mm, 0.25mm thickness, annealed, flattened
Sinonimo/i:
FE020276
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
annealed (flattened)
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 717-555-33
Misura × spessore
40 mm × 100 mm × 0.25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)