Documenti fondamentali
GF71733742
Stainless Steel - AISI 310 alloy, FeCr25Ni20
foil, 50 x 50mm, 2.0mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
FE250250
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil (annealed)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 717-337-42
Misura × spessore
50 mm × 50 mm × 2.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)