Key Documents
GF71607012
Indium-tin alloy, In50Sn50
foil, 25 x 25mm, 0.25mm thickness
Sinonimo/i:
IN080250
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 716-070-12
Misura × spessore
25 mm × 25 mm × 0.25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)